missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente 3-Way Stopcock with Solid Glass Plug

Codice prodotto. p-7222456
Click to view available options
Foro spina:
1.5 mm
2.5 mm
6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10120251

Marca: Lenz Laborglasintrumente 02501401

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Acc. to DIN 12554
  • T-bore, with solid glass plug and screwthread retaining device
  • Material: borosilicate glass 3.3
  • Leakage rate to DIN 12540-1

Specifica

Foro spina 1.5 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato