Learn More
Axygen™ 30 μL Automation Tips for Agilent™/Velocity 11 VPrep™ and Bravo, 384 Tip Format
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4904162 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Dichiarazioni di pulizia:
DNase, Rnase Free
Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 19200
pezzi 3840
Codice prodotto. 10585180
Marca: Axygen™ VT38431ULRS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Agilent/Velocity11 automation systems
Tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
  • Clear polypropylene
  • Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Nonpyrogenic
  • Non-filtered
  • Available in nonsterile or sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 31 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Certificazione/Conformità ANSI
Dichiarazioni di pulizia DNase, Rnase Free
Da utilizzare con (applicazione) Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls
Formato In rack
Stile punta Automation, Round
Imballaggio SBS Rack
Quantità 50 Racks/Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent/Velocity VPrep 16ST, Agilent/Velocity VPrep 96ST, Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST
Materiale Polipropilene