Learn More
Tenak™ 30 mm Cryobox Dividers
Codice prodotto. 15270624 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Vials with 10 mm O.D.
Vials with 10.25 mm O.D.
Vials with 15.50 mm O.D.
Vials with 17.75 mm O.D.
Vials with 24 mm O.D.
Vials with 25.25 mm O.D.
Vials with 31 mm O.D.
Vials with 31.75 mm O.D.
Vials with 41 mm O.D.
Vials with 42.50 mm O.D.
Vials with 7 mm O.D.
Vials with 7.50 mm O.D.
Vials with 8 mm O.D.
Vials with 8.75 mm O.D.
Vials with 9 mm O.D.
Vials with 9.50 mm O.D.
Array di provette:
12 x 12 cells
13 x 13 cells
14 x 14 cells
16 x 16 cells
3 x 3 cells
4 x 4 cells
5 x 5 cells
7 x 7 cells
8 x 8 cells
Dimensione della confezione:
pezzi 36
Codice prodotto. 15270624
Marca: Tenak™ TE22688
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dividers for use with 50 mm high cryoboxes.
  • For use in cardboard cryoboxes
  • Holds cryogenic vials
  • Grid style divider
Specifica
Tipo Grid Divider
Da utilizzare con (apparecchiatura) 50 mm high cryoboxes
Capacità Vials with 25.25 mm O.D.
Array di provette 5 x 5 cells
Altezza (sistema metrico) 30 mm