Learn More
Fisherbrand™ Nitrile Class 100 Cleanroom Non-Sterile Gloves (ISO 5)
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17348012 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 17348012
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Class 100 (ISO 5) Cleanroom Gloves, ambidextrous, non-sterile, chemical resistance to a range of common chemicals and substances.
  • Class 100
  • Color: White
  • Ambidextrous
  • Complies with the requirements of the Glove Standard EN420:2003+A1:2009, the European Medical Gloves Standard EN455 (Parts 1, 2 & 3) & EN374-1:2016, EN374-5 (VIRUS)
  • Non-sterile
  • Powder free, latex free
  • Beaded cuff
  • Nitrile
  • AQL 1.5
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 5
Certifications/Compliance (Europe) EN420:2003+A1:2009, the European Medical Gloves Standard EN455 (Parts 1, 2 & 3) & EN374-1:2016
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free Yes
AQL 1.5
Colore White
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 5.6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Powdered Powder Free
Size Small
Sterilità Non-sterile
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm