Learn More
Fisherbrand™ Nitrile Class 100 Cleanroom Non-Sterile Gloves (ISO 5)
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Class 100
- Color: White
- Ambidextrous
- Complies with the requirements of the Glove Standard EN420:2003+A1:2009, the European Medical Gloves Standard EN455 (Parts 1, 2 & 3) & EN374-1:2016, EN374-5 (VIRUS)
- Non-sterile
- Powder free, latex free
- Beaded cuff
- Nitrile
- AQL 1.5
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 5 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN420:2003+A1:2009, the European Medical Gloves Standard EN455 (Parts 1, 2 & 3) & EN374-1:2016 |
| Accelerator Free | Yes |
| Colore | White |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Size | 2X-Large |
| Sterilità | Non-sterile |