Learn More
Watson-Marlow Pumps Azionamento serie 300
Click to view available options
Modello:
323Du
323Dz
323E
323S
323U
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Le pompe da laboratorio serie 300 sono una soluzione di pompaggio da banco con funzionalità di controllo manuale, remoto, analogico o RS232. Con coperchio in plastica ABS resistente agli agenti chimici e protezione IP31, le pompe 323 hanno una tastiera a membrana che controlla la pompa e un display LCD digitale per visualizzare la velocità. Sono disponibili quattro modelli con funzionalità crescenti:
- 323Du pompe ad alta portata con controllo migliorato RS232/automatico/manuale
- 323U e 323U pompe a controllo analogico-automatico e manuale migliorato
- Pompe a comando manuale ad alte prestazioni 323S
Opzioni testa disponibili di serie (altre disponibili su richiesta):
- Teste a tre rulli 313D e 313D2 per tubo continuo
- Teste a quattro rulli 314D e 314D2 per tubo continuo
- Teste pompanti a microcassette a cinque canali a quattro rulli 314MC
- Teste pompanti a microcassette a cinque canali a otto rulli 318MC
- Teste 501RL e 501RL2 per tubo continuo
Specifica
Specifica
| Display | LCD |
| Portata | 4.1 to 2000 mL/min. |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Protezione IP | IP31 |
| Materiale | ABS Plastic, Aluminum |
| Modello | 323E |
| Tipo di spina | UK |
| Reversibile | Sì |
| Tipo | Cased Pump |
| Tensione | 100/120/220/240 V |
| Vedi altri risultati |