Learn More
Watson-Marlow Pumps 300 Azionamento con testa
Codice prodotto. 15345516
Click to view available options
Modello:
323Du/D
323Dz/D
323S/D
323U/D
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15345516
Marca: Watson-Marlow Pumps 030.3134.3DE
Pompe cased serie 300. Pompe da banco monocanale o multicanale con controllo RS232 manuale, remoto, analogico ed erogazione precisa. Pompe a tubo serie 300.
  • Le pompe da laboratorio serie 300 sono una soluzione di pompaggio da banco con funzionalità di controllo manuale, remoto, analogico o RS232. Con coperchio in plastica ABS resistente agli agenti chimici e protezione IP31, le pompe 323E/D hanno una tastiera a membrana che controlla la pompa e un display LCD digitale per visualizzare la velocità. Sono disponibili quattro modelli con funzionalità crescenti:
    • 323E/DDu pompe ad alta portata con controllo migliorato RS232/automatico/manuale
    • 323E/DU e 323E/DU pompe a controllo analogico-automatico e manuale migliorato
  • Pompe a comando manuale ad alte prestazioni 323E/DS
  • Pompe a comando manuale 323E/DE
Opzioni testa disponibili di serie (altre disponibili su richiesta):
  • Teste a tre rulli 313D e 313D2 per tubo continuo
  • Teste a quattro rulli 314D e 314D2 per tubo continuo
  • Teste pompanti a microcassette a cinque canali a quattro rulli 314MC
  • Teste pompanti a microcassette a cinque canali a otto rulli 318MC
  • Teste 501RL e 501RL2 per tubo continuo
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Control Type Variable Speed
    Tipo di display LCD
    Valori nominali armadio IP31
    Portata 0.81 to 2000 mL/min.
    Motor Speed 3 to 400 rpm
    Reversible Yes
    Modello 323S/D
    Testa pompa 313DW
    Tensione 100/120/220/240 V