Learn More
3000 μS/cm Conductivity Standard at 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Codice prodotto. 13434870 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 13434870
Marca: Reagecon CSKC3M
Aqueous based, non-hazardous standard
  • Tested by ISO 17025 accredited test method
  • NIST traceable
  • Low temperature coefficient of variation
  • Guaranteed stability throughout entire shelf life even after opening bottle
  • Accuracy: 3000 μS/cm ± 1%
Specifica
Imballaggio HDPE bottle GL45
Certificato di analisi Yes
Tracciabilità a NIST Yes
Forma fisica Liquid
Da utilizzare con (apparecchiatura) Conductivity Meter
Tipo Conductivity Standard
Quantità 500 mL