Learn More
Thermo Scientific™ Dimensioni Standard 3000 Serie Nanosphere™
Codice prodotto. 12393933 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 ± 3nm
125 nm
147 ± 3 nm
20 ± 2nm
203 ± 5nm
216 ± 4 nm
240 nm
269 nm
296 ± 6nm
30 ± 1 nm
350 nm
40 nm
400 ± 9 nm
450 nm
46 ± 2 nm
495 nm
498 ± 9 nm
565 nm
600 ± 9 nm
60nm ± 4nm
70 nm
707 ± 9 nm
799 ± 9nm
80 nm
90 nm
903 ± 12 nm
Dimensione della confezione:
15mL
Codice prodotto. 12393933
Marca: Thermo Scientific™ 3800A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Controllo semplificato delle dimensioni di batteri, virus, ribosomi e componenti sub-cellulari con questi standard di dimensione.
Conveniently check the sizes of bacteria, viruses, ribosomes and sub-cellular components with Thermo Scientific™ 3000 Series Nanosphere™ Size Standards, excellent for use with any application that requires a NIST™ traceable size standard with a very narrow standard deviation. The 20 to 900nm range of spheres is ideal for the calibration of electron and atomic force microscopes. Standards are also used in laser light scattering studies and colloidal systems research.
Thermo Scientific 3000 Series Nanosphere Size Standards are highly uniform polystyrene spheres calibrated within billionths of a meter (nanometers) with NIST traceable methodology. μ
  • Available as uniform polymer spheres in a range of discrete sizes from 20 to 900nm
  • Spherical diameters calibrated with linear dimensions transferred from NIST by methods developed at Thermo Fisher Scientific
  • Spheres are used instead of irregularly shaped particles to minimize response of analytical systems to shape effects
  • Standards packaged as aqueous suspensions in 15mL dropper-tipped bottles
  • Concentrations optimized for ease of dispersion and colloidal stability
  • °
  • Packages are lot-numbered for convenient technical service and support after the sale
Comprende:
Certificate of Calibration and Traceability to NIST, including description of the calibration method and its uncertainty, table of chemical and physical properties, and Material Safety Data Sheet, with handling and disposal instructions.
Nota:
Thermo Fisher Scientific utilizza i propri impianti per la progettazione, la produzione e la metrologia, al fine di garantire un miglior controllo della qualità e di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti. Oltre a questa linea di polimeri di standard di dimensione, Thermo Fisher offre anche standard di calibrazione in silicio e vetro. Per ulteriori informazioni su applicazioni specifiche o altri prodotti non riportati in queste pagine, rivolgersi al nostro reparto di assistenza tecnica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Additivo Contiene tracce di tensioattivo per inibire l'agglomerazione e favorire la stabilità
Concentrazione 1% solids
Content And Storage Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Conservare in posizione verticale e in contenitore ermeticamente chiuso. Miscelare il prodotto mediante delicata agitazione in vortex o inversione manuale.
Contenuto Particelle di polimeri in acqua
Descrizione 3000 Series Nanosphere Size Standards come in optimized concentrations for easy dispersal and colloidal stability.
Colore White or Colorless
Da utilizzare con (applicazione) Calibrazione microscopi elettronici
Materiale Polistirene
Product Type Particelle a dimensioni standard
Include Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST
Densità particelle 1.05g/cm³
Quantità 15mL
Indice di rifrazione °
Distribuzione dimensionale <
Stabilità Product stable for a minimum of 24 months
Diametro (sistema metrico) 799 ± 9nm