Learn More
KGW Isotherm™ 3000mL Stainless Steel Dewar Carrying Flasks
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Flexible applications in the laboratory
- Cooling of small samples
- High-quality insulating properties
- When storing liquid nitrogen a hole of 2mm in diameter in the center of the lid is necessary
- Robust design for long life
- Made of borosilicate glass 3.3
- With insulating lid held by two spring clips
- Includes hande made of aluminum
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 160mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cooling of small samples |
| Altezza interno (sistema metrico) | 230mm |
| Altezza (sistema metrico) | 305mm |
| Include | Insulated lid, held by two spring clips, handle |
| Tasso di evaporazione fase statica | 1.6L/day |
| Autonomia fase statica | 40h |
| Capacità (sistema metrico) | 3 L |
| Diametro (sistema metrico) interno | 138 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Vedi altri risultati |