Learn More
Sampling Systems™ 304 Stainless Steel Bowls
Codice prodotto. p-7138933 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
2 L
4 L
Lunghezza (sistema metrico):
170 mm
220 mm
270 mm
Altezza (sistema metrico):
85 mm
110 mm
130 mm
Larghezza (sistema metrico):
170 mm
220 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15829691
Marca: Sampling Systems™ A5342000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Systems™ 304 Stainless Steel Bowls are ideal for hygienic applications.
  • 304 Stainless Steel
  • Crevice free design
  • Polished finish
  • Range of sizes
Specifica
Product Type Bowl
Materiale Stainless Steel (AISI 304)
Capacità (sistema metrico) 2 L
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Lunghezza (sistema metrico) 220 mm
Larghezza (sistema metrico) 220 mm