Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel Combustion Spoon
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
220 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Combustion Spoon/Deflagrating Spoon
- 304 spec stainless steel
- Nuffield pattern
- Heavy gauge stainless steel wire
- Designed for use in test tubes stem is shaped to prevent contact with wall of test tube.
- Testing for Acid rain
Specifica
Specifica
| Quantità | 6 Pk. |
| Descrizione | Combustion spoon |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Product Type | Spoon |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Use in Test Tubes Stem is Shaped to Prevent Contact with Wall of Test Tube |
| Materiale della lama | Stainless Steel |
| Materiale maniglia | Stainless Steel |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 220 mm |