Learn More
Cole-Parmer™ Coperchio in acciaio inox 304
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
171.45 mm
222mm
240mm
280mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Covers reduce evaporation
- Contain harmful vapors, or keep contaminants out
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 240mm |
| Materiale | Stainless Steel (304) |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Certificazione/Conformità | AISI 304 |