Learn More
Cole-Parmer™ Coperchio in acciaio inox 304
Codice prodotto. 11767974 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
171.45 mm
222mm
240mm
280mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11767974
Marca: Cole-Parmer™ 0720730
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with stainless steel beakers
  • Covers reduce evaporation
  • Contain harmful vapors, or keep contaminants out
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 6.75 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 171.45 mm
Materiale Stainless Steel (304)
Da utilizzare con (apparecchiatura) For beaker 07206-30.
Altezza (sistema imperiale) 0.6875 in.
Quantità 1Each
Certificazione/Conformità AISI 304