Learn More
Nickel Electro™ Spatola con Estremità a mezzaluna curva in acciaio inox 304
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
165 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel
- Hayman Spatula
- Non-magnetic
- Bright finish
- This Spatula has a 3mm wide curved half moon end at the tip and approximately 13 mm long
- One end is sharpened at the tip for cutting, separating or handling micro samples
- The other end has a flat blade for handling small samples
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Sì |
| Product Type | Saptola di Hayman |
| Finitura | Finitura lucida |
| Da utilizzare con (applicazione) | Applicazioni sterili |
| Temperatura (sistema metrico) max | Da –196 a 550 °C |
| Materiale maniglia | Stainless Steel |
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 165 mm |