Learn More
Nickel Electro™ Spatole doppie in acciaio inox
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Using the finest in corrosion-resistant 304 stainless steel, these double spatulas are ideal in laboratory environments.
- Laboratory Spatula, stainless steel 304 spec 18/8 non-magnetic, bright finish
- Uses the finest in corrosion-resistant 304 stainless steel
- Designed for corrosion resistance and durability ideal in laboratory routines
- It's quick to clean and has an attractive shiny appearance making it the material of choice for applications requiring sterile surfaces
- Supplied in standard packs of 5
Specifica
Specifica
| Quantità | Conf. da 5 |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Sì |
| Product Type | Spatola doppia |
| Finitura | Finitura lucida |
| Da utilizzare con (applicazione) | Applicazioni sterili |
| Temperatura (sistema metrico) max | –Da 196 a 550 °C |
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 210 mm |