Learn More
Fisherbrand™ Lame piatte rastremate in acciaio inox 304
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
90 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezione da 5 |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Sì |
| Product Type | Lama piatta rastremata |
| Finitura | Finitura lucida |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per applicazioni sterili |
| Temperatura (sistema metrico) max | Da –196 a 550 °C |
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 90 mm |