Learn More
Fisherbrand™ Lame piatte rastremate in acciaio inox 304
Codice prodotto. p-8012486 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
90 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11786597
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Get optimum precision every time when you use the Stainless Steel Flat Taper Blades. Made of nickel and stainless steel, the Fisherbrand™ Stainless Steel Flat Taper Blades are essential or all laboratory work.
  • Nickel and stainless steel spatulas
  • Chattaway 3.6mm barrel
  • Nickel and stainless micros 1.6mm barrel
  • Laboratory Flat Taper Blade
  • Stainless steel 304 spec
  • 18/8 non-magnetic, bright finish
  • Ideal for laboratory settings
  • Length = 90mm
  • Narrow end width = 15mm
  • Opposite end width = 25mm
Specifica
Quantità Confezione da 5
Sterilità Sterile
Autoclavabile
Product Type Lama piatta rastremata
Finitura Finitura lucida
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per applicazioni sterili
Temperatura (sistema metrico) max Da –196 a 550 °C
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm