Learn More
Nickel Electro™ Imbuto da laboratorio in acciaio inox 304
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
103 mm
165 mm
210 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
55 mm
75 mm
90 mm
Altezza (sistema metrico):
115 mm
158 mm
205 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Durable stainless steel funnel, break-resistant, stain proof and easy to clean.
- May be used with or without filter membranes for gravity filtration as well as simple funnel procedures.
- Flute is vented to allow complete, uninhibited flow.
- Can be used with liquids or solids.
- The handle can also be used as a convenient hanging point when not in use.
- Smooth finish on internal surfaces making funnel easy to clean or sterilise.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 210 mm |
| Materiale | Acciaio inox |
| Altezza (sistema metrico) | 205 mm |
| Include | Con maniglia |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 90 mm |