Learn More
Nickel Electro™ Imbuto da laboratorio in acciaio inox 304
Codice prodotto. p-8013865 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
103 mm
165 mm
210 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
55 mm
75 mm
90 mm
Altezza (sistema metrico):
115 mm
158 mm
205 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12963621
Marca: Nickel Electro™ FUNSS100H
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Da utilizzare con o senza membrane filtranti per la filtrazione per gravità e per semplici procedure che prevedono l’uso di un imbuto. L'imbuto da laboratorio in acciaio inox Nickel Electro™ è dotato di scanalatura di sfiato per un flusso completo e continuo di liquidi o solidi.
  • Durable stainless steel funnel, break-resistant, stain proof and easy to clean.
  • May be used with or without filter membranes for gravity filtration as well as simple funnel procedures.
  • Flute is vented to allow complete, uninhibited flow.
  • Can be used with liquids or solids.
  • The handle can also be used as a convenient hanging point when not in use.
  • Smooth finish on internal surfaces making funnel easy to clean or sterilise.
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 103 mm
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 115 mm
Include Con maniglia
Lunghezza (sistema metrico) gambo 55 mm