Learn More
Nickel Electro™ Cucchiaio ritorto da laboratorio in acciaio inox 304
Codice prodotto. 11746617 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11746617 300 mm pezzi 10
1 options
Codice prodotto. 11746617
Marca: Nickel Electro™ 8206
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nickel Electro™ Stainless Steel Laboratory Offset Spoon with Long Reach is ideal for retrieving powders, granules, solids, and viscous liquids from jars.
  • Stainless steel 304
  • Non-magnetic
  • Bright finish
  • The unique curved shape spoon allows contact with all corners of bottles and containers reducing sample losses.
  • The alternate end can be used as a scraper to chip away at hard samples or used as a spatula for sampling or lifting.
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Sterilità Sterile
Autoclavabile
Product Type Cucchiaio offset da laboratorio
Finitura Finitura lucida
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni sterili
Temperatura (sistema metrico) max Da –196 a 550 °C
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm