Learn More
Nickel Electro™ Cucchiaio ritorto da laboratorio in acciaio inox 304
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel 304
- Non-magnetic
- Bright finish
- The unique curved shape spoon allows contact with all corners of bottles and containers reducing sample losses.
- The alternate end can be used as a scraper to chip away at hard samples or used as a spatula for sampling or lifting.
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Sì |
| Product Type | Cucchiaio offset da laboratorio |
| Finitura | Finitura lucida |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni sterili |
| Temperatura (sistema metrico) max | Da –196 a 550 °C |
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |