Learn More
Fisherbrand™ Cucchiaio ritorto da laboratorio in acciaio inox 304
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
190 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Laboratory Offset Spoon
- Stainless steel 304 spec 18/8 non-magnetic, bright finish
- Uses the finest in corrosion-resistant 304 stainless steel
- The unique curved shape spoon, offset, allows contact with all corners of bottles and containers reducing sample losses
- The alternate end can be used as a scraper to chip away at hard samples or used as a spatula for sampling or lifting
- Can be used within laboratory to retrieve powders, granules, solids and viscous liquids
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Sì |
| Product Type | Cucchiaio offset da laboratorio |
| Finitura | Finitura lucida |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni sterili |
| Temperatura (sistema metrico) max | –Da 196 a 550 °C |
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 190 mm |