Learn More
Fisherbrand™ Spatole da laboratorio medie in acciaio inox Chattaway 304
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
300 mm
350 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Scrapes and lifts materials from bottles or flasks. Nickel Electro™ Stainless Steel Chattaway Spatulas are non-magnetic with a bright finish. Can be used for sterile applications.
- Manufactured from 304 18/8 Stainless Steel
- Rounded bent end is useful for scraping or lifting materials from bottles or flasks
- Non-magnetic
- Bright finish
Specifica
Specifica
| Quantità | Conf. da 5 |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Sì |
| Product Type | Spatola |
| Finitura | Finitura lucida |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni sterili |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 10 mm |
| Temperatura (sistema metrico) max | –Da 196 a 550 °C |
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |