Learn More
Fisherbrand™ Spatole da laboratorio medie in acciaio inox Chattaway 304
Per raschiare e sollevare i materiali da flaconi o fiasche. Le spatole in acciaio inox Nickel Electro™ Chattaway non sono magnetiche e hanno finitura lucida. Utilizzabili per applicazioni sterili.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12960kg
Descrizione
Scrapes and lifts materials from bottles or flasks. Nickel Electro™ Stainless Steel Chattaway Spatulas are non-magnetic with a bright finish. Can be used for sterile applications.
- Manufactured from 304 18/8 Stainless Steel
- Rounded bent end is useful for scraping or lifting materials from bottles or flasks
- Non-magnetic
- Bright finish
Specifica
Conf. da 5 | |
Sì | |
Finitura lucida | |
10 mm | |
Acciaio inox |
Sterile | |
Spatola | |
Per applicazioni sterili | |
–Da 196 a 550 °C | |
350 mm |