Learn More
Sampling Systems™ 304 Stainless Steel Micro Spatula
Codice prodotto. 12756267 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
175 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12756267
Marca: Sampling Systems™ A10020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Systems™ 304 Stainless Steel Micro Spatula is ideal for sampling or dispensing small volumes of powder.
  • Stainless steel
  • For powder sampling
  • Crevice free
  • Bright polish finish
Specifica
Product Type Micro Spatula
Lunghezza (sistema metrico) lama 40 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 12 mm
Materiale Stainless Steel (304)
Lunghezza (sistema metrico) 175 mm