Learn More
Nickel Electro™ Spatola NMR in acciaio inox 304
Codice prodotto. 12882326 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
12882326 250 mm Pezzo
1 options
Codice prodotto. 12882326
Marca: Nickel Electro™ 9575
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Micro-spatola consigliata per piccoli campioni di polvere da introdurre in provette NMR con diametro esterno di 5 mm.
  • NMR Spatula, stainless steel 304 spec 18/8 non-magnetic, bright finish.
  • This micro spatula is recommended for small powder samples for introducing into 5mm OD NMR tubes
  • The spatula is 250mm long allowing you to reach the very bottom of the tube to remove samples easily
  • The rounded end of the spatula with curved tip can be used as a scoop
  • Flat end of spatula can be used to break stuck samples
  • Both ends are 3.5mm wide
  • For use with sterile applications
  • Supplied in standard pack of 1
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Sterilità Sterile
Autoclavabile
Product Type Spatola NMR
Finitura Finitura lucida
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni sterili
Temperatura (sistema metrico) max –Da 196  a 550 °C
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm