Learn More
Fisherbrand™ Spatole in acciaio inox con estremità rivestite in PTFE 304
Codice prodotto. 11573512 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
150 mm
210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11573512
Get superior results when you use the combination spoon and spatula for your essential laboratory work. Made of stainless steel and PTFE-coated, the Fisherbrand™ Stainless Steel Spoon One End Spatula PTFE End is ideal for handling chemicals and prevents loss of critical quantities due to sticking.
  • Double-ended spatula
  • Single-coated PTFE that prevents build up on surfaces 
  • Prevents loss of critical quantities due to sticking
  • Fully covered PTFE coating—ideal for handling chemicals
  • 304 Stainless Steel PTFE Coated 
  • Length 120mm long
  • Spoon measurement 20mm wide
  • Spoon capacity (liquid) = 2ml
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Capacità (sistema metrico) 2 ml
Rivestimento PTFE Xylan™
Product Type Spatola
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per biologia, microbiologia e applicazioni farmaceutiche
Larghezza (sistema metrico) 20 mm
Dimensioni (L x P) 120 x 20 mm
Temperatura (sistema metrico) max Da –195 a 260 °C
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm