Learn More
Fisherbrand™ Spatole in acciaio inox con estremità rivestite in PTFE 304
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
150 mm
210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Capacità (sistema metrico) | 2 ml |
| Rivestimento | PTFE Xylan™ |
| Product Type | Spatola |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per applicazioni di biologia, microbiologia e farmaceutica |
| Larghezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Dimensioni (L x P) | 210 x 20 mm |
| Temperatura (sistema metrico) max | Da –195 a 260 °C |
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 210 mm |