Learn More
Fisherbrand™ Micro cucchiai da laboratorio in acciaio inox rivestiti in PTFE 304
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Capacità (sistema metrico) | 0.2 ml |
| Rivestimento | PTFE Xylan™ |
| Product Type | Cucchiaio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per applicazioni di biologia, microbiologia e farmaceutica |
| Temperatura (sistema metrico) max | –Da 195 a 260 °C |
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |