Learn More
Fisherbrand™ Spatole da laboratorio medie Chattaway in acciaio inox rivestite in PTFE 304
Codice prodotto. 11513512 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
180 mm
200 mm
230 mm
350 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11513512
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Get superior results when you use the stainless steel PTFE-coated spatula for your essential laboratory work. Ideal for Biology, Microbiology and Pharmaceutical Applications, the Fisherbrand™ Stainless Steel Chattaway Spatula Medium PTFE Coated is widely used, sturdy, affordable, and resistant to most solvents.
  • Resistant to deterioration from contact with boiling water, acids, bases, and most solvents
  • Ideal for use with a wide range of compounds
  • Ideal for Biology, Microbiology and Pharmaceutical Applications
  • Widely used, sturdy, and affordable
  • Length = 350mm
  • Width = 10mm
  • Centre barrel diameter 3.65mm - 'medium'
  • One end flat, other end at 45° angle
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Rivestimento PTFE Xylan™
Product Type Spatola
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per applicazioni di biologia, microbiologia e farmaceutica
Larghezza (sistema metrico) lama 10 mm
Temperatura (sistema metrico) max Da –195 a 260 °C
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.