Learn More
Fisherbrand™ Spatole da laboratorio medie Chattaway in acciaio inox rivestite in PTFE 304
Codice prodotto. 11563502 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
180 mm
200 mm
230 mm
350 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11563502
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Get superior results when you use the stainless steel PTFE-coated spatula for your essential laboratory work. Ideal for Biology, Microbiology and Pharmaceutical Applications, the Fisherbrand™ Stainless Steel Chattaway Spatula Medium PTFE Coated is widely used, sturdy, affordable, and resistant to most solvents.
  • Resistant to deterioration from contact with boiling water, acids, bases, and most solvents
  • Ideal for use with a wide range of compounds
  • Ideal for Biology, Microbiology and Pharmaceutical Applications
  • Widely used, sturdy, and affordable
  • Length = 100mm
  • Width = 10mm
  • Centre barrel diameter 3.65mm - 'medium'
  • One end flat, other end at 45° angle
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Rivestimento PTFE Xylan™
Product Type Spatola
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per applicazioni di biologia, microbiologia e farmaceutica
Larghezza (sistema metrico) lama 10 mm
Temperatura (sistema metrico) max Da –195 a 260 °C
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm