Learn More
Fisherbrand™ Spatole da laboratorio medie Chattaway in acciaio inox rivestite in PTFE 304
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
180 mm
200 mm
230 mm
350 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Resistant to deterioration from contact with boiling water, acids, bases, and most solvents
- Ideal for use with a wide range of compounds
- Ideal for Biology, Microbiology and Pharmaceutical Applications
- Widely used, sturdy, and affordable
- Length = 100mm
- Width = 10mm
- Centre barrel diameter 3.65mm - 'medium'
- One end flat, other end at 45° angle
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Rivestimento | PTFE Xylan™ |
| Product Type | Spatola |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per applicazioni di biologia, microbiologia e farmaceutica |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 10 mm |
| Temperatura (sistema metrico) max | Da –195 a 260 °C |
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |