Learn More
Sampling Systems™ 304 Stainless Steel Storage Containers without Toggle Clamps
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from durable 304 grade stainless steel
- Crevice-free interior
- Close fitting recessed lid
- Each with two sturdy handles
- Flat bottom with chime ring to give added protection
- Light duty construction
- Available in a wide range of capacities to fit your specific needs
Specifica
Specifica
| Chiusura inclusa | Yes |
| Product Type | Storage container |
| Tipo di chiusura | Recessed Lid with Handle |
| Capacità (sistema metrico) | 75 L |
| Da utilizzare con (applicazione) | Multi-purpose Storage |
| Materiale | Stainless Steel |
| Altezza (sistema metrico) | 625 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 400 mm |