Learn More
Cole-Parmer™ Vassoi in acciaio inox 304
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
342 x 247 mm
384 x 270 mm
431 x 295 mm
486 x 321 mm
540 x 413 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel utility tray
- Withstand temperatures up to 343°C
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 431 x 295 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 431 x 295 x 19 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 1.9 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 43.2 cm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Utility Tray |
| Larghezza (sistema metrico) | 29.5 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Keep several on hand to transport supplies, instruments, and other items |
| Quantità | 1 Each |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 17 in. |
| Vedi altri risultati |