Learn More
Cole-Parmer™ Vassoi in acciaio inox 304
Codice prodotto. p-8003359 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
342 x 247 mm
384 x 270 mm
431 x 295 mm
486 x 321 mm
540 x 413 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11707954
Marca: Cole-Parmer™ 0727713
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Transport supplies, instruments and other items with these stainless steel trays. Cole-Parmer™ 304 Stainless Steel Utility Trays serve multiple purposes in the laboratory.
  • Stainless steel utility tray
  • 13 1/2L x 9 3/4W in.
  • Withstand temperatures up to 343°C
Specifica
Dimensioni (L x P) 342 x 247 mm
Dimensioni (L x P x A) 342 x 247 x 19 mm
Altezza (sistema metrico) 19 mm
Lunghezza (sistema metrico) 34.3 cm
Materiale Acciaio inox
Tipo Vassoio di servizio
Larghezza (sistema metrico) 24.8 cm
Da utilizzare con (applicazione) Tutto a disposizione per il trasporto di forniture, strumenti e altri oggetti
Quantità 1 ciascuno
Lunghezza (sistema imperiale) 13.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Forma Forma rettangolare
Temperatura (sistema metrico) 343 °C
Larghezza (sistema imperiale) 9.75 in.