Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Micrometer Pore Sizes
Codice prodotto. 10156171 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
106 μm
125 μm
150 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10156171
Marca: RETSCH 60.159.000053
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1Each
Dimensione del poro 53 μm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ASTM E 11
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shaker AS 300
Altezza (sistema metrico) 40mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 305 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel