Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Micrometer Pore Sizes
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
106 μm
125 μm
150 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Each |
| Dimensione del poro | 106 μm |
| Tipo | Test Sieve |
| Certificazione/Conformità | ASTM E 11 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shaker AS 300 |
| Altezza (sistema metrico) | 40mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 305 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Vedi altri risultati |