Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Pore Sizes: 10 mm and Larger
Codice prodotto. 10034791 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
4 mm
10 mm
11.20 mm
12.50 mm
13.20 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.40 mm
25 mm
26.50 mm
28 mm
31.50 mm
35.50 mm
37.50 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10034791
Marca: RETSCH 60.158.020000
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1Each
Dimensione del poro 20 mm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310/1
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shaker AS 300
Include Certificate indicating Compliance
Altezza (sistema metrico) 40mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 305 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel