Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Pore Sizes: 10 mm and Larger
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
4 mm
10 mm
11.20 mm
12.50 mm
13.20 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.40 mm
25 mm
26.50 mm
28 mm
31.50 mm
35.50 mm
37.50 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Each |
| Dimensione del poro | 56 mm |
| Tipo | Test Sieve |
| Certificazione/Conformità | ISO 3310/1 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shaker AS 300 |
| Include | Certificate indicating Compliance |
| Altezza (sistema metrico) | 40mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 305 mm |
| Vedi altri risultati |