Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Pore Sizes: Under 10 mm
Codice prodotto. 10486621 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
1.12 mm
1.18 mm
1.25 mm
1.40 mm
1.60 mm
1.70 mm
1.80 mm
2 mm
2.24 mm
2.36 mm
2.50 mm
2.80 mm
3.15 mm
3.35 mm
3.55 mm
4 mm
4.50 mm
4.75 mm
5 mm
5.60 mm
6.30 mm
6.70 mm
7.10 mm
8 mm
9 mm
9.50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10486621
Marca: RETSCH 60.158.006700
Specifica
Quantità 1Each
Dimensione del poro 6.70 mm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310/1
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shaker AS 300
Include Certificate indicating Compliance
Altezza (sistema metrico) 40mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 305 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel