Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Pore Sizes: Under 10 mm
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
1.12 mm
1.18 mm
1.25 mm
1.40 mm
1.60 mm
1.70 mm
1.80 mm
2 mm
2.24 mm
2.36 mm
2.50 mm
2.80 mm
3.15 mm
3.35 mm
3.55 mm
4 mm
4.50 mm
4.75 mm
5 mm
5.60 mm
6.30 mm
6.70 mm
7.10 mm
8 mm
9 mm
9.50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Each |
| Dimensione del poro | 1.18 mm |
| Tipo | Test Sieve |
| Certificazione/Conformità | ISO 3310/1 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shaker AS 300 |
| Include | Certificate indicating Compliance |
| Altezza (sistema metrico) | 40mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 305 mm |
| Vedi altri risultati |