Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Test Sieve Set, ISO Certified
Codice prodotto. 10068991 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
630 μm, 1.25 mm, 2.50 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 31.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10068991
Marca: RETSCH 60.158.000999
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1Each
Dimensione del poro 630 μm, 1.25 mm, 2.50 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 31.5 mm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310/1
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shaker AS 300
Include Certificate indicating Compliance, 7 test sieves (630 μm, 1.25 mm, 2.50 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 31.5 mm) and collecting pan
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 305 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel