Learn More
Buerkle™ Flow Meter
Codice prodotto. 11941611 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Intervallo di portata:
5 to 120 LPM
5 to 90 LPM
Materiale:
PVDF
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11941611
Marca: Buerkle™ 57000111
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Compact electronic flow counter for electrical barrel and container pumps. For thin fluid media
  • Measuring according to the turbine wheel principle
  • Different versions for many different applications
  • Automatic switch-on when flow is recognised
  • Measuring accuracy ±1 %, easy recalibration
  • Long-life lithium battery
  • For use up to max. 4 bar (20 °C)
  • Range of viscosity 0,8-40 mPas
  • Temperature -10 °C up to +50 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Flowmeter
Accuracy ±1%
Valori nominali pressione 4 bar
Collegamenti G 1 in.
Intervallo di portata 5 to 90 LPM
Da utilizzare con (applicazione) For Fuel Oil, Diesel, Hydrochloric Acid, Sodium Hydroxide
Materiale parte interna Polypropylene, Hastelloy, C4/FKM
Materiale Polypropylene
Dettagli alimentazione Long-life lithium battery
Temperatura (sistema metrico) -10°C to +50°C
Viscosità 0.8 to 40 mPa