Learn More
Buerkle™ Flow Meter
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Intervallo di portata:
5 to 120 LPM
5 to 90 LPM
Materiale:
PVDF
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Measuring according to the turbine wheel principle
- Different versions for many different applications
- Automatic switch-on when flow is recognised
- Measuring accuracy ±1 %, easy recalibration
- Long-life lithium battery
- For use up to max. 4 bar (20 °C)
- Range of viscosity 0,8-40 mPas
- Temperature -10 °C up to +50 °C
Specifica
Specifica
| Tipo | Flowmeter |
| Accuracy | ±1% |
| Valori nominali pressione | 4 bar |
| Collegamenti | G 1 in. |
| Intervallo di portata | 5 to 90 LPM |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Fuel Oil, Diesel, Hydrochloric Acid, Sodium Hydroxide |
| Materiale parte interna | Polypropylene, Hastelloy, C4/FKM |
| Materiale | Polypropylene |
| Dettagli alimentazione | Long-life lithium battery |
| Temperatura (sistema metrico) | -10°C to +50°C |
| Vedi altri risultati |