Learn More
Watson-Marlow Testa 313DW
Click to view available options
Portata:
2000 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- La serie 300 combina prestazioni, praticità e design. Grazie al suo il suo iconico design flip-top, è un prodotto OEM standard di settore per dispositivi medici, biotecnologie e applicazioni diagnostiche, apprezzato anche in molte altre applicazioni.
- Disponibile come teste solo per i clienti che desiderano specificare il proprio motore/controllo. Nelle versioni a tre, quattro, sei e otto rulli. Più rulli per una maggiore precisione e una pulsazione ridotta. La testa a tre rulli 313 offre portate massime. Grande flessibilità con nove dimensioni del tubo in molti materiali diversi. Fornisce portate fino a 2 L/min in modo continuo o 3 L/min in modo intermittente. Solide teste stampate IXEF disponibili in una gamma di colori.
Specifica
Specifica
| Portata | 2000 mL/min. |
| Modello | 313DW |
| N. di canali | 1 |
| N. di rulli | 3 |
| Tipo | Flip Top Pumphead |
| Materiale rotore | Electroless Nickel Plated Hardened Steel, Glass Filled Nylon |
| Speed | 400 rpm |
| Materiale involucro | Glass Filled Polypropylene, IXEF (Polyarylamide), Stainless Steel |