Learn More
Watson-Marlow Pumps Testa 314MC
Codice prodotto. p-200000119
Click to view available options
Modello:
314MC
314MCX
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17807943
Marca: Watson-Marlow Pumps 033.6453.000
Microcassette ad alta precisione per tubo collettori per portate fino a 53 ml/min.
  • Progettato per applicazioni multicanale per basse portate. Per un semplice cambio del tubo senza disturbare gli altri canali, le cassette sono precaricate con tubo, disponibile in venti dimensioni e tre diversi materiali.
  • Le teste di estensione si montano a scatto in pochi secondi ed è possibile aggiungerne due a cinque canali (MCX) o tre a tre canali (MCX3), a seconda della potenza dell’azionamento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Portata 53 mL/min.
Modello 314MC
Tipo Multi-channel Pump Head
Materiale rotore Electroless Nickel Plated Hardened Steel, Glass Filled Nylon
Materiale involucro Glass Filled Polypropylene, IXEF (Polyarylamide), Stainless Steel