Learn More
Sampling Systems™ 316 Stainless Steel Micro Spatula
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
175 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel
- For powder sampling
- Crevice free
- Bright polish finish
Specifica
Specifica
| Product Type | Micro Spatula |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 40 mm |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 12 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 175 mm |