Learn More
Masterflex™ 316 Stainless Steel NPT Male Pipe Adapter Barbed Fitting
Click to view available options
Da utilizzare con:
1/4 NPT(M) x 1/4 in. tubing I.D.
1/4 NPT(M) x 1/8 in. tubing I.D.
1/4 NPT(M) x 3/8 in. tubing I.D.
1/8 NPT(M) x 1/16 in. tubing I.D.
1/8 NPT(M) x 1/8 in. tubing I.D.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel (316) |
| Da utilizzare con | 1/8 NPT(M) x 1/8 in. tubing I.D. |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Dimensione della porta | 3/32 in. orifice; 27/32 x 7/16 in. |
| Dimensioni filo | 1/8 NPT(M) |
| Product Type | Barbed Fitting |