Learn More
Masterflex™ Reducing T-Connector, Barbed Fitting, 316 Stainless Steel
Descrizione
- 316 stainless steel construction
- Ideal for low-pressure applications (generally less than 30psi)
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel (316) |
| Da utilizzare con | 1/4 in. x 1/8 in. ID tubing |
| Da utilizzare con (applicazione) | Low-pressure applications |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Dimensioni dei tubi | 1/4 in. x 1/8 in. ID tubing |
| Dimensione della porta | 3/32 in. orifice; 1-5/16 x 17/32 in. |
| Forma | T-shape |
| Product Type | Reducing connector |